CLS3471
Placas de múltiplos poços de fixação ultrabaixa Corning® Costar®
size 6 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinônimo(s):
6 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
Selecione um tamanho
R$ 1.933,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.933,00
Produtos recomendados
Materiais
clear
clear wells
flat bottom clear
polystyrene
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
embalagem
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3471
tamanho
6 well
área da superfície
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
volume do poço
16.8 mL
volume de trabalho do poço
1.9-2.9 mL
poços
6 wells
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- As placas de fixação ultrabaixa possuem uma camada de hidrogel ligada de modo covalente que inibe de modo eficaz a fixação celular
- A superfície minimiza a absorção de proteínas, a ativação enzimática e a ativação celular
- A superfície é não citotóxica, biologicamente inerte e não degradável
- Tampas não reversíveis com anéis de condensação para reduzir a contaminação
- Códigos alfanuméricos individuais para identificação de poços
- Dimensões espaciais uniforme para facilitar o empilhamento
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Protocolos
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.