Documentos
P4333
Sigma-Aldrich
Penicilina-estreptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Penicilina-estreptomicina
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
Penicilina-estreptomicina, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
concentração
100 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
chave InChI
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Descrição geral
A solução de penicilina e estreptomicina, também conhecida como Pen Strep, é a solução de antibióticos usada com mais frequência para cultivar células de mamíferos. A solução de penicilina e estreptomicina é usada para manter condições estéreis durante a cultura celular, e tem poucos efeitos adversos sobre as células cultivadas.
Aplicação
A penicilina/estreptomicina é usada para suplementar meios de cultura celular para controlar a contaminação bacteriana. É recomendada para uso em aplicações de cultura celular a uma concentração de 10 ml/l.
A solução de penicilina e estreptomicina foi usada como suplemento em diferentes tipos de meios, como a cultura de RGC (células ganglionares da retina), meio de crescimento α-MEM (meio essencial mínimo), meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM)/mistura de nutrientes F-12 Ham, DMEM e DMEM/F-12 + GlutaMax.
Componentes
Este produto é formulado para conter 10.000 unidades de penicilina e 10 mg de estreptomicina por ml solubilizados em um tampão citrato exclusivo.
Outras notas
20 ml, 100 ml
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Os recipientes que forem abertos devem ser selados novamente com cuidado e mantidos na posição vertical para evitar vazamentos. Classe de armazenamento (TRGS 510): Líquidos não combustíveis
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
ZhiMin Wang et al.
Transplantation, 103(3), 502-511 (2018-09-14)
Advances in immunosuppressive therapy have significantly improved short-term but not long-term survival of cardiac transplant recipients; this is largely due to severe cardiac allograft vasculopathy (CAV). Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R)-based therapy exerts physiological effects on the cardiovascular system in addition
David Sabourin et al.
Journal of laboratory automation, 18(3), 212-228 (2012-09-28)
A microfluidic component library for building systems driving parallel or serial microfluidic-based assays is presented. The components are a miniaturized eight-channel peristaltic pump, an eight-channel valve, sample-to-waste liquid management, and interconnections. The library of components was tested by constructing various
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Ammon F
Pediatric Research, 10, 900-900 (1976)
Beinan Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(6), 4248-4256 (2010-12-15)
We have previously shown that overexpressing subunits of the iron-binding protein ferritin can rescue the toxicity of the amyloid β (Aβ) peptide in our Drosophila model system. These data point to an important pathogenic role for iron in Alzheimer disease.
Artigos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocolos
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.