Documentos Principais
CLS3598
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.150,00
R$ 1.150,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
R$ 1.150,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
descrição
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3598
tamanho
75-200 μL
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
360 μL
volume de trabalho
0.1-0.2 mL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)