T3924
Solução de tripsina-EDTA
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinônimo(s):
Cell dissociation enzyme
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
23.4 kDa
concentração
1 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-9.0
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.