T4049
Solução de tripsina-EDTA
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinônimo(s):
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
23.4 kDa
concentração
0.25%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- separar células de câncer colorretal humano HT29 cultivadas em RPMI 1640, complementadas com 10% de soro fetal de bezerro, durante a determinação da frequência relativa de células de amostras de alta concentração.
- tripsinizar a linhagem de células tcA-201 de rim embrionário humano transientemente transfectadas.
- liberar enzimaticamente células de fibroblastos de camundongo (linhagem celular L929) aderidas ao arcabouço durante a cultura de células para avaliar a influência de vários tratamentos modificados com arcabouços e fibras não tecidos de poli (L/D) lactídeo na proporção 96/4.
- dissociar as células da placa de cultura para análise de citometria de fluxo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Protocolos
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.