Documentos
CLS3513
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round wells
descrição
growth area 3.8 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3513
tamanho
12 wells
diâmetro do poço
22.1 mm
volume do poço
6.9 mL
volume de trabalho do poço
0.76-1.14 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Características e benefícios
  • Corning® Costar® multiple well plates support various assay and storage application requirements.
  • TC-treated surface for optimal cell attachment.
  • Rings on lid prevent cross-contamination.
  • All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking.
  • Individual alphanumerical codes for well identification.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.