Documentos
P4417
Sigma-Aldrich
Solução salina tamponada com fosfato
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Sinônimo(s):
PBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Solução salina tamponada com fosfato, tablet
forma
tablet
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato (PBS) é uma solução tampão amplamente utilizada em pesquisas biológicas, valorizada por sua versatilidade e atributos essenciais. Notavelmente, sua isotonicidade reflete de perto o pH, a osmolaridade e as concentrações de íons do corpo humano, tornando-a não tóxica para as células. Essa característica fundamental desempenha um papel crucial em diversos procedimentos de biologia celular, incluindo a lavagem suave de células, o transporte seguro de tecidos e a diluição precisa de células e reagentes. Essas aplicações contribuem para a preservação da viabilidade celular e o estabelecimento de um ambiente fisiológico propício. A capacidade de tamponamento da PBS, sustentada por um equilíbrio de ácido fosfórico, estabelece um ambiente de pH estável, crucial para a atividade enzimática ideal e vários processos biológicos. Isso faz com que a PBS seja a escolha ideal para tarefas como preparar reagentes, diálise proteica e imunohistoquímica, garantindo a reprodutibilidade e a confiabilidade dos resultados experimentais.
Expandindo além da biologia celular, a PBS demonstra versatilidade em aplicações como a criação de tampões ELISA personalizados para interações ideais entre anticorpos e antígenos. Além disso, ela serve como um tampão de corrida proficiente para cromatografia de proteína A/G, facilitando a purificação de anticorpos com base na ligação específica ao antígeno. Em procedimentos hematológicos e bioquímicos, a PBS desempenha um papel fundamental na lavagem eficaz de células e tecidos. Em resumo, a PBS se destaca como uma ferramenta indispensável em pesquisas biológicas e bioquímicas, oferecendo isotonicidade, capacidade de tamponamento, simplicidade e estabilidade. Suas diversas aplicações em biologia celular, preparação de reagentes, purificação de proteínas e vários ensaios biológicos ressaltam sua profunda importância no avanço da compreensão e do conhecimento científicos.
Aplicação
A solução salina tamponada com fosfato foi usada:
  • para produção de hidrocoloides de nanopartículas de platina (NP-Pt)
  • para lavagem de amostras de sangue e discos de MEV (microscopia eletrônica de varredura) antes da realização de MEV
  • para o preparo de solução de lecitina de germe de trigo aglutinina (WGA) fluorescente
  • para diluição e captura de anticorpos durante a realização de ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática)
  • para suspensão de péletes de células durante a centrifugação
  • em procedimentos de imunoensaio
Características e benefícios
  • Produto de alta qualidade adequado para diversas aplicações de pesquisa
  • Pode ser usado como um componente tampão em aplicações biológicas e bioquímicas
  • Altamente solúvel em água
Reconstituição
Um comprimido dissolvido em 200 ml de água desionizada rende 0,01 M de tampão fosfato, 0,0027 M de cloreto de potássio e 0,137 M cloreto de sódio, pH 7,4, a 25 °C.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
M Michaelis et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6694-6704 (2019-07-11)
Although successful in the structural determination of ordered biomolecules, the spectroscopic investigation of oligopeptides in solution is hindered by their complex and rapidly changing conformational ensemble. The measured circular dichroism (CD) spectrum of an oligopeptide is an ensemble average over
Sputum cathelicidin, urokinase plasminogen activation system components, and cytokines discriminate cystic fibrosis, COPD, and asthma inflammation.
Xiao W et al
Chest, 128(4), 2316-2326 (2005)
Lipid rafts in the bovine milk fat globule membrane revealed by the lateral segregation of phospholipids and heterogeneous distribution of glycoproteins.
Lopez C et al
Food Chemistry, 120.1, 22-33 (2010)
Structural damage of chicken red blood cells exposed to platinum nanoparticles and cisplatin.
Kutwin M et al
Nanoscale Research Letters, 9(1), 257-257 (2014)
Simon C Drew et al.
PloS one, 5(12), e15875-e15875 (2011-01-07)
The amyloid-β (Aβ) peptide is the primary component of the extracellular senile plaques characteristic of Alzheimer's disease (AD). The metals hypothesis implicates redox-active copper ions in the pathogenesis of AD and the Cu(2+) coordination of various Aβ peptides has been
Artigos
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Ver tudo