Documentos
M2279
Sigma-Aldrich
Meio mínimo essencial de Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio mínimo essencial de Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio mínimo essencial Eagle (MEM) é um dos meios de cultura de células sintéticas mais usados. Inclui concentrações mais altas de aminoácidos, de modo que o meio se aproxima mais da composição proteica das células de mamíferos cultivadas. O MEM tem sido usado para o cultivo de uma ampla variedade de células cultivadas em monocamadas e linhagens celulares fixadas, como fibroblastos, na presença de soro bovino fetal (FBS), soro de bezerro ou de cavalo.
Aplicação
O meio essencial mínimo Eagle tem sido usado para cultura de:
  • explantes de lâminas de válvula aórtica
  • linhagem de células de câncer de fígado humano (HepG2)
  • células de astrócitos derivadas de progenitores de cérebro fetal humano (PDA)
  • linhagem de células de câncer de mama (MCF-7)
  • linhagem de células de glioblastoma humano (T98G)
Nota de preparo
Suplemente com 0,292 g/l de L-glutamina.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Qingyun Li et al.
Neuron, 101(2), 207-223 (2019-01-05)
Microglia are increasingly recognized for their major contributions during brain development and neurodegenerative disease. It is currently unknown whether these functions are carried out by subsets of microglia during different stages of development and adulthood or within specific brain regions. Here
Winston X Yan et al.
Nature communications, 8, 15058-15058 (2017-05-13)
Precisely measuring the location and frequency of DNA double-strand breaks (DSBs) along the genome is instrumental to understanding genomic fragility, but current methods are limited in versatility, sensitivity or practicality. Here we present Breaks Labeling In Situ and Sequencing (BLISS)
Kaisa-Emilia Makkonen et al.
Journal of virology, 87(20), 11148-11159 (2013-08-09)
Baculoviruses are insect-specific viruses commonly found in nature. They are not able to replicate in mammalian cells but can transduce them when equipped with an appropriate mammalian cell active expression cassette. Although the viruses have been studied in several types
Emily R Trzeciak et al.
Cells, 11(6) (2022-03-26)
The cellular composition of the tumor microenvironment, including tumor, immune, stromal, and endothelial cells, significantly influences responses to cancer therapies. In this study, we analyzed the impact of oxidative stress, induced by cold atmospheric plasma (CAP), on tumor cells, T
Luciano A Masullo et al.
Nature communications, 9(1), 3281-3281 (2018-08-18)
The theoretically unlimited spatial resolution of fluorescence nanoscopy often comes at the expense of time, contrast and increased dose of energy for recording. Here, we developed MoNaLISA, for Molecular Nanoscale Live Imaging with Sectioning Ability, a nanoscope capable of imaging
Artigos
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.