Documentos
CLS3526
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
descrição
growth area 1.9 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 1 (individually wrapped)
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3526
tamanho
24 wells
diâmetro do poço
15.6 mm
volume do poço
3.4 mL
volume de trabalho do poço
0.38-0.57 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.