Documentos
CLS3506
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3506
tamanho
6 wells
diâmetro do poço
34.8 mm
volume do poço
16.8 mL
volume de trabalho do poço
1.9-2.9 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
• Flat bottoms
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.