Merck
Acetonitrilo
A acetonitrila ou cianeto de metila é um solvente orgânico polar aprótico e altamente volátil. A acetonitrila é usada na química analítica como solvente ou fase móvel. Ela também é utilizada como solvente em reações orgânicas, como a síntese de hidroperóxidos de alquila pela oxidação do alcano com peróxido de hidrogênio na presença de complexos de ferro.
A acetonitrila também é usada em produtos farmacêuticos para síntese, purificação e formulação de medicamentos. É particularmente útil para medicamentos que são pouco solúveis em água ou em outros solventes comuns.
Acetonitrila como solvente em espectroscopia
A acetonitrila é muito utilizada em várias técnicas espectroscópicas, incluindo infravermelho (IR) e ressonância magnética nuclear (NMR). Também é utilizada como solvente em espectroscopia de ultravioleta-visível (UV-Vis), devido à sua transparência e absorção de UV relativamente baixa em comparação com muitos outros solventes, o que a torna uma excelente opção para medições de UV-Vis.
Acetonitrila deuterada (acetonitrila-d3): A acetonitrila-d3, com ou sem trimetil silano, é usada como solvente em espectroscopia de infravermelho (IR) e NMR e também como cartucho na técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)-SPE (extração em fase sólida)-NMR.
Acetonitrila como fase móvel em cromatografia
Como a acetonitrila apresenta baixa viscosidade, alta força de eluição e compatibilidade com uma ampla gama de analitos, ela é utilizada como componente de fase móvel em muitas técnicas cromatográficas, como HPLC, cromatografia líquida-espectrometria de massa (LC-MS), cromatografia líquida de ultra alto desempenho (UHPLC) e cromatografia gasosa.
Acetonitrila de alto desempenho para cromatografia líquida (HPLC): A acetonitrila de grau gradiente ou a solução de acetonitrila contendo uma concentração específica de ácido trifluoroacético, ácido fórmico, 2-propanol ou formiato de amônio é usada como fase móvel em HPLC.
Acetonitrila como padrão de referência
A acetonitrila é utilizada como padrão de referência farmacêutico de grau primário ou secundário na determinação de álcool e como solvente residual.