858143P
Avanti
18:1 Lyso PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Ensaio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (858143P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (858143P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (858143P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (858143P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (858143P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Aplicação
- for the preparation of phospholipid vesicles
- to study its effects on nerve growth factor (NGF)-induced mitogen-activated protein kinase (MAPK) and serine/threonine-protein kinase (Akt) signals
- to prevent the lack of de novo synthesis of phosphatidylserine (PS) in Golgi apparatus
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto