A7906
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
≤5.0% Loss on drying
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Categorias relacionadas
Aplicação
- como um componente de mistura para PCR (reação em cadeia da polimerase)
- no preparo de neurônios corticais dissociados
- durante marcação imunofluorescente
- como um componente de solução salina isenta de Ca2+ (contendo colagenase, hialuronidase e DNAse) usada para digestão de tecido bovino
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
luvas sugeridas para proteção de respingos
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.