Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
A7030
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
origem
USA origin
teor de ácidos graxos livres
≤0.02%
técnica(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
ligand binding assay: suitable
Impurezas
essentially globulin free
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
protease ≤0.005 U/mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina é uma proteína modelo em vários estudos e é composta de 583 aminoácidos. É uma proteína solúvel em água, com um peso molecular de 66,4 kDa. Seis α-hélices formam três domínios homólogos de BSA. Dependendo do pH, ele sofre isomerização conformacional reversível. A estrutura nativa da proteína se torna reativa e flexível com o aquecimento.
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada:
  • como componente do meio usado para a diferenciação de células-tronco pluripotentes humanas
  • em ensaio enzimático de imunoabsorção (ELISA) e ELISA sanduíche
  • para permeabilizar células corticais fetais
Esta BSA A7030 foi usada especificamente como um componente do tampão de bloqueio em um ensaio ELISA à base de peptídeos para análise de amostras de COVID-19/SARS-CoV-2 (Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020)).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Fracionado por choque térmico
  • Sem proteases
  • Isenta de ácidos graxos
  • Essencialmente isento de globulinas
Nota de preparo
Elaborado usando fracionamento por choque térmico
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Xueying Zhao et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-08-03)
Diabetic nephropathy is increasingly recognized as a major contributor to kidney failure in patients with obesity and type 2 diabetes. This study was designed to identify the molecular mediators of kidney injury associated with metabolic syndrome with or without hyperglycemia.
Human pluripotent stem cell-derived acinar/ductal organoids generate human pancreas upon orthotopic transplantation and allow disease modelling.
Hohwieler M
Gut, 66(3), 473-486 (2017)
Fixed single-cell transcriptomic characterization of human radial glial diversity
Elliot R Thomsen
Nature Methods, 13(1), 87-93 (2016)
Phosphorylated fraction of H2AX as a measurement for DNA damage in cancer cells and potential applications of a novel assay
Jiuping Ji
PLoS ONE (2017)
Hiroyuki Shinto et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 270-277 (2019-06-04)
It is very important to examine carefully the potential adverse effects of engineered nanoparticles (NPs) on human health and environments. In the present study, we have investigated the impact of interfacial serum proteins on the cell membrane disruption induced by