P7949
TWEEN® 20
BioXtra, viscous liquid
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
linha de produto
BioXtra
Formulário
viscous liquid
peso molecular
~1228
composição
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
técnica(s)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
Impurezas
≤0.05% Phosphorus (P)
resíduo de ignição
≤0.2%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point 76 °C
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16.7
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Surfactants, characterized by hydrophilic and hydrophobic elements, are broadly classified as either ionic (anionic, cationic, or ampholytic) or nonionic, depending on their ionization behavior in water. The specific product in question falls into the nonionic category and finds versatile applications, including emulsification, dispersion, solubilization, and as a detergent. Notably, it can also act as a solubilizer for membrane proteins.
Aplicação
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Características e benefícios
- Highly versatile surfactant for your Life Science and Biochemical research
- BioXtra grade for your sensitive applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- Excellent solubilizing, dispersing, and emulsifying agent
- Suitable for mammalian cell culture, protein purification, and hybridization studies
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)