A9647
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
origem
USA origin
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Impurezas
≤5.0% Loss on drying
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
- A BSA foi usada em cultura celular, p. ex., como suplemento em meios preparados para cultivo de oligodendrócitos.
- A BSA foi usada para diluição de solução de anticorpos primários em procedimentos de imuno-histoquímica.
- A BSA foi usada como um padrão no método de Bradford de quantificação de proteínas.
- A BSA foi usada no tampão de bloqueio e permeabilização durante estudos de imunofluorescência.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.