Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A3294
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
Selecione um tamanho
50 G
R$ 2.075,00
100 G
R$ 2.971,00
500 G
R$ 10.878,00
1 KG
R$ 18.189,00
R$ 2.075,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 2.075,00
100 G
R$ 2.971,00
500 G
R$ 10.878,00
1 KG
R$ 18.189,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
R$ 2.075,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥98%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
protease, none detected
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina está presente de modo abundante no plasma humano. Níveis elevados de albumina resultam em desidratação. O turnover (síntese e degradação) de albumina é comumente observado em crianças com anemia ferropriva.[1] É um indicador preditivo de doença hepática.[2]
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada:
  • para bloquear a ligação não específica de anticorpos[3]
  • como um componente do meio de ativação para indução de motilidade espermática[4]
  • para determinar a concentração proteica de bacteriocina pelo método de ácido bicinconínico (BCA)[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Fracionado por choque térmico
  • Sem proteases
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Preparado usando fracionamento por choque térmico
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Leuconostoc carnosum 4010 has the potential for use as a protective culture for vacuum-packed meats: culture isolation, bacteriocin identification, and meat application experiments
Budde B B, et al.
International Journal of Food Microbiology, 83(2), 171-184 (2003)
Cryopreservation of Atlantic cod Gadus morhua L. spermatozoa: effects of extender composition and freezing rate on sperm motility, velocity and morphology
Butts I A E, et al.
Cryobiology, 61(2), 174-181 (2010)
Histomorphometric alteration and cell-type specific modulation of arylhydrocarbon receptor and estrogen receptor expression by 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and 17beta-estradiol in mouse experimental model of endometriosis
Kitajima M, et al.
Reproductive Toxicology, 18(6), 793-801 (2004)
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
Kathrin S Heinz et al.
Nucleic acids research, 46(12), 6112-6128 (2018-05-12)
The replication of the genome is a highly organized process, both spatially and temporally. Although a lot is known on the composition of the basic replication machinery, how its activity is regulated is mostly unknown. Several chromatin properties have been
Conteúdo relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does BSA 3294 Contain Fatty acid and globulin?
    1 answer
    1. This product is prepared by heat-shock fractionation which tends to yield a higher purity of Fraction V Albumin. The product is not tested for the presence of globulins or fatty acids on a lot-to-lot basis. However, historical information indicates the presence of fatty acids with low to no IgG detected. Alpha-globulin has been detected in the past.
      Helpful?
  2. こちらのBSAはシグナル配列(N末端からの18AA)が切断されているものと考えてよいでしょうか。
    1 answer
    1. The signal sequence is not determined for Bovine Serum Albumin products. The signal/target sequence for BSA is most often associated with the preproalbumin in vivo. See the link below, section 3.1, for further information.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401331/
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews