Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
A9539
Sigma-Aldrich
Agarose
BioReagent, for molecular biology, low EEO
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
algae (marine)
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
temperatura de transição
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
força do gel
≥1200 g/cm2 (1% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.15%
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
atividade externa
DNase, RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
A agarose é um polissacarídeo natural isolado dos gêneros Gelidium e Gracilaria de algas marinhas. Estruturalmente, é um polímero linear que consiste em unidades alternadas de D-galactose e 3,6-anidro-L-galactose.
Aplicação
Agarose tem sido usada:
  • na eletroforese em gel para analisar a integridade do DNA
  • para preparar géis hidrocoloides e estudar a influência estrutural dos géis na liberação de carboidratos
  • na eletroforese em gel para analisar a integridade do RNA
  • é adequada para aplicações de proteínas, como Ouchterlony e imunodifusão radial (RID)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A agarose serve como agente gelificante e é amplamente usada em pesquisas de biologia molecular para separar e analisar ácidos nucleicos por eletroforese em gel ou blotting (Northern ou Southern). Durante a gelificação, os polímeros de agarose se combinam de forma não covalente, resultando em uma rede de feixes cujos tamanhos de poros determinam as propriedades de peneiração molecular do gel. O tipo e a concentração da agarose influenciam a taxa de migração de uma molécula de DNA através de um gel. No entanto, a agarose também tem características atraentes que despertam um grande interesse em seu uso em aplicações biológicas. Sabe-se que ela imita a matriz extracelular, o que a torna um excelente biomaterial para aplicações de engenharia de tecidos. Devido à sua grande capacidade de captação de água, a agarose é adequada para o encapsulamento celular. A agarose permite a permeação regulada de oxigênio e nutrientes e é útil no crescimento, diferenciação e proliferação celular. A agarose é usada na administração controlada/localizada de medicamentos e na medicina regenerativa, como neurogenese, angiogênese, espermatogênese, formação de cartilagem, regeneração óssea, cicatrização de feridas e pâncreas artificial.
Características e benefícios
  • Biocompatível
  • Os géis de agarose têm poros maiores do que os géis de poliacrilamida em baixas concentrações
  • Ao contrário da poliacrilamida, a consistência dos géis é mais sólida (mas também menos elástica)
  • Apresenta baixa coloração de fundo de brometo de etídio e SYBR Green
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarose Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarose
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Agarose For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarose
Agarose Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarose
Agarose LE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
Agarose LE
Release of glucose and maltodextrin DE 2 from gellan gum gels and the impacts of gel structure
Kanyuck KM, et al.
Food Hydrocolloids, 122, 107090-107090 (2022)
Agarose-based biomaterials for tissue engineering
Zarrintaj P, et al.
Carbohydrate Polymers, 187, 66-84 (2018)
The pattern of RNA integrity and the expression of housekeeping genes are influenced by sodium hypochlorite and ascorbic acid
Begum S, et al.
American Journal of Stem Cells, 12(1), 12-12 (2023)
Lukas Kain et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 85, 225-236 (2018-06-23)
Mechanical assessment of biological materials and tissue-engineered scaffolds is increasingly focusing at lower length scale levels. Amongst other techniques, atomic force microscopy (AFM) has gained popularity as an instrument to interrogate material properties, such as the indentation modulus, at the
Genetic homogeneity revealed in micropropagated Bauhinia racemosa Lam. using gene targeted markers CBDP and SCoT
Sharma U, et al.
Physiology and Molecular Biology of Plants : An International Journal of Functional Plant Biology, 25, 581-588 (2019)
Protocolos
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.