Documentos Principais
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscous liquid
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
>40% (GC)
Formulário
viscous liquid
peso molecular
~1228
composição
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
concentração
≥40.0% (GC)
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Impurezas
≤3.0% water
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
número de acidez
≤2.2 mg/g
índice de hidroxila
96‑108 mg/g
temperatura de transição
cloud point 76 °C
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
adequação
complies for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Tween®20 é um éster de sorbitol de polioxietileno pertencente à família dos polissorbatos. É um detergente não iônico com peso molecular de 1.225 daltons, considerando-se 20 unidades de óxido de etileno, 1 sorbitol e 1 ácido láurico como o ácido graxo primário. As subunidades de óxido de etileno são responsáveis pela natureza hidrofílica do tensoativo, enquanto as cadeias de hidrocarboneto proporcionam o ambiente hidrofóbico. O sorbitol forma o anel estrutural ao qual os polímeros de óxido de etileno se fixam.
O Tween® 20 é um surfactante não iônico e detergente amplamente aplicado em pesquisas bioquímicas e de ciências da vida. Seu uso predominante envolve a solubilização de proteínas de membrana durante o isolamento de complexos membrana-proteína. Além disso, serve como um componente em vários tampões de lavagem, bloqueio, diluição e estabilização. Além disso, funciona como reagente para imuno-histoquímica, abrangendo técnicas como Western blotting e ELISAs. Nessas aplicações, o Tween® 20 desempenha funções cruciais, como prevenir a ligação de anticorpos não específicos, minimizar a coloração de fundo e garantir a distribuição uniforme dos reagentes.
Os surfactantes, que possuem componentes hidrofílicos e hidrofóbicos, dividem-se em duas categorias principais: iônicos, que se ionizam na água (aniônicos, catiônicos ou anfolíticos), e não iônicos, que não se ionizam. O produto discutido é um surfactante não iônico com diversas aplicações, como emulsificação, dispersão, solubilização e uso em detergentes. Além disso, ele pode servir como um solubilizador para proteínas de membrana.
Aplicação
Detergente não iônico
O TWEEN 20 foi usado como componente de:
  • tampão de lavagem e tampão de bloqueio em western blot
  • tampão de bloqueio em imuno-histoquímica
  • tampão de lavagem em ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática)
  • mistura de reação em PCR (reação em cadeia da polimerase)
O TWEEN 20 é um detergente não iônico amplamente usado em aplicações bioquímicas. Foi usado como agente emulsificante para o preparo de emulsões de óleo em água estáveis. O TWEEN 20 foi usado na pré-extração de membranas para remover proteínas periféricas (usado a 2% para extração de proteínas ligadas à membrana).
O TWEEN 20 foi usado como agente bloqueador para imunoensaios à base de membrana em uma concentração típica de 0,05%. O TWEEN 20 pode ser usado para a lise de células de mamíferos em uma concentração de 0,005% a 0,5%.
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em bioquímica e ciências da vida
  • Excelente agente solubilizante, dispersante e emulsionante
  • Adequado para extração de DNA e RNA, cultura de células de mamíferos e purificação de proteínas
Embalagem
P1379-1KT:
Cada kit contém 3 amostras de 100 ml, sendo cada amostra de um lote fabricado de forma única.
Nota de preparo
O TWEEN 20 é miscível em água (100 mg/ml), produzindo uma solução amarela e transparente. Também é miscível com álcool, dioxano e acetato de etila. O TWEEN 20 é insolúvel em parafina líquida e óleos fixos.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Use of tRNA consensus primers to indicate subgroups of Pseudomonas solanacearum by polymerase chain reaction amplification.
Seal SE et al
Applied and Environmental Microbiology, 58(11), 3759-3761 (1992)
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Jennifer Somerfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(1), 763-768 (2010-06-04)
Biological therapies, even humanized mAbs, may induce antiglobulin responses that impair efficacy. We tested a novel strategy to induce tolerance to a therapeutic mAb. Twenty patients with relapsing-remitting multiple sclerosis received an initial cycle of alemtuzumab (Campath-1H), up to 120
Thomas Beuchert Kallehauge et al.
Scientific reports, 7, 40388-40388 (2017-01-17)
Recombinant protein production coopts the host cell machinery to provide high protein yields of industrial enzymes or biotherapeutics. However, since protein translation is energetically expensive and tightly controlled, it is unclear if highly expressed recombinant genes are translated as efficiently
Artigos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.