Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A7888
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
Selecione um tamanho
10 G
R$ 930,00
50 G
R$ 3.574,00
100 G
R$ 5.995,00
500 G
R$ 21.724,00
R$ 930,00
Previsão de entrega em20 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 930,00
50 G
R$ 3.574,00
100 G
R$ 5.995,00
500 G
R$ 21.724,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
R$ 930,00
Previsão de entrega em20 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
grau
RIA grade
Ensaio
≥96%
Formulário
lyophilized powder
qualidade
suitable for RIA
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
blood typing: suitable
perda
≤5%
pH
5.2
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
adequação
suitable for insulin RIA procedures
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina (BSA) é uma proteína de 66 kDa que consiste em três domínios com dois subdomínios cada. É uma proteína de α-hélice globular e não glicosilada.[1]
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada:
  • como agente bloqueador no ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)(154)
  • como componente do meio PBS de Dulbecco para cultura de folículos pré-antrais (155)
  • como componente do meio tamponado com Tris modificado (mTBM) para inseminação de oócitos (156)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica bovina (BSA) é um transportador de fármacos, hormônios e ácidos graxos.[1] É um agente bloqueador usado em ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para impedir a ligação não específica de antígenos e anticorpos às placas de microtitulação.[2] Os resíduos de cisteína e tirosina da BSA têm alta afinidade de ligação a metais.[1]
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Fracionada por choque térmico
  • Adequada para radioimunoensaio (RIE)
Atenção
Pode gerar um branco de insulina de até 0,1 μunidade por mg em alguns procedimentos.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Preparada usando fracionamento por choque térmico
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lara Vlietstra et al.
PloS one, 14(6), e0217462-e0217462 (2019-06-07)
To determine if there is an association between sarcopenia, physical function and self-reported fatigue in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). A cross-sectional analysis of measurements from a cohort of 157 participants with OA or RA was performed. The relationship
Yankel Chekli et al.
Scientific reports, 10(1), 15791-15791 (2020-09-27)
Bacterial proteins exported to the cell surface play key cellular functions. However, despite the interest to study the localisation of surface proteins such as adhesins, transporters or hydrolases, monitoring their dynamics in live imaging remains challenging, due to the limited
K B Cullberg et al.
Nutrition & diabetes, 4, e113-e113 (2014-03-26)
High levels of free fatty acids (FFA) have been suggested to be one of the underlying mechanisms for adipose tissue (AT) inflammation and dysfunction in obesity. Human AT produces several adipokines including monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), which are involved in
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and blocking with bovine serum albumin (BSA)?not all BSAs are alike
Xiao Y and Isaacs SN
Journal of Immunological Methods, 384(1-2), 148-151 (2012)
Sampada Chande et al.
Scientific reports, 10(1), 3069-3069 (2020-02-23)
Low blood phosphate (Pi) reduces muscle function in hypophosphatemic disorders. Which Pi transporters are required and whether hormonal changes due to hypophosphatemia contribute to muscle function is unknown. To address these questions we generated a series of conditional knockout mice
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is this from bred animal?
    1 answer
    1. The source information will be listed on the lot specific Certificate of Origin. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7888#product-documentation
      Helpful?
  2. At what concentration is Product A7888, Albumin from bovine serum (BSA), soluble in water?
    1 answer
    1. We have not established an upper limit of solubility for this product in water.  At 40 mg/mL, an aqueous solution of  this product may light yellow to green and slightly hazy.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product A7888, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. BSA consists of 583 amino acid residues.  The molecular weight calculated by NIST is 66429.03. It has also been calculated by GPMAW (General Protein Mass Analysis for Windows) as 66429.94.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What does RIA grade mean in the description of Product A7888, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. RIA grade means that this product has been shown suitable for radioimmunoassays.