Documentos
BSAV-RO
Roche
Fração V de albumina sérica bovina
≥98.5%, New Zealand origin
Sinônimo(s):
Albumina sérica bovina
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
forma
lyophilized
peso molecular
Mr =68 kDa
embalagem
pkg of 1 kg (10735108001)
pkg of 100 g (10735086001)
pkg of 50 g (10735078001)
pkg of 500 g (10735094001)
fabricante/nome comercial
Roche
origem
New Zealand origin
técnica(s)
ELISA: suitable
Southern blotting: suitable
western blot: suitable
Impurezas
<0.0003 Lithium (Flame photometry)
<0.001 Iron (bathophenanthraline)
<0.002 P (inorganic)
<0.003 Heavy metals (as Pb)
<0.003 Magnesium (xylidyl blue)
<0.005 Glycerol (enzyme)
<0.006 potassium (Flame photometry)
<0.02 Calcium ( o-cresolphthalein)
<0.05 glucose (enzyme)
<0.1 L-lactate
<0.15 chloride (mercurom)
<0.5 Sodium (flame photometry)
<100 microorganisms (organism/g)
<5 water
absorção
≤0.4 at 550 nm
nº de adesão UniProt
atividade externa
Microorganisms <100 (Organism/g)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Para aplicações padrão.
Aplicação
A fração V de albumina sérica bovina é adequada para aplicações padrão, como:
  • Estabilizante para prevenir a proteólise e desnaturação de enzimas e outras proteínas, principalmente quando as proteínas estão presentes em baixas concentrações.
  • Componente de tampão para imunoquímica, bioquímica, biologia celular ou biologia molecular
  • Agente redutor
  • Bloqueador proteico para saturar sítios de ligação de proteínas em ELISA, southern blot e western blot
  • Suplemento de meio para meios que requerem a adição de proteínas
  • Proteína transportadora
  • Proteína padrão em eletroforese em gel e determinação de proteínas
Qualidade
Pureza: ≤95% proteína, ≤5% H2O; eletroforeticamente homogênea
Contaminantes: <Na (fotométrico em chama) 0,5%, <K (fotométrico em chama) 0,006%, <Li (fotométrico em chama) 0,0003%, <Ca (O-cresolftaleína) 0,02%, <Mg (azul de xilidil) 0,003%, <metais pesados (como Pb) 0,003%, <Fe (batofenantrolina) 0,001%, <Pi 0,002%, <glicose (enzimática) 0,05%, <glicerol (enzimático) 0,005%, <L-lactato (enzimático) 0,025%
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Em solução, a albumina é estável por cerca de três meses a -15 °C a -25 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Laurent Berchebru et al.
Journal of microbiological methods, 105, 141-145 (2014-07-20)
Test and evaluation of engineered biothreat agent detection systems ("biodetectors") are a challenging task for government agencies and industries involved in biosecurity and biodefense programs. In addition to user friendly features, biodetectors need to perform both highly sensitive and specific
Leonie Kollenstart et al.
Scientific reports, 11(1), 12795-12795 (2021-06-19)
The collection of known posttranslational modifications (PTMs) has expanded rapidly with the identification of various non-acetyl histone lysine acylations, such as crotonylation, succinylation and butyrylation, yet their regulation is still not fully understood. Through an unbiased chromatin immunoprecipitation (ChIP)-based approach
Paulina Krzysica et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(21) (2022-11-12)
Cytokines like interferon (IFN)-γ, interleukin (IL)-2, IL-6, IL-10, and IL-12p40 are important biomarkers for characterizing the nature and strength of immune responses. It is important to be able to quantify the cytokines at the protein level in biological samples. Quantification
Francis K Y Siu et al.
Nature protocols, 3(1), 51-58 (2008-01-15)
Southwestern blotting is used to investigate DNA-protein interactions. The advantage of this technique over other related methods such as electrophoretic mobility shift assay (EMSA) and DNA footprinting is that it provides information regarding the molecular weight of unknown protein factor.
Mariko Kuse et al.
The Journal of reproduction and development, 59(4), 346-352 (2013-04-09)
Cortisol (Cr), the most important glucocorticoid (GC), is well known to suppress uterine prostaglandin F2α (PGF) production. However, the details of the regulatory mechanisms controlling the cyclic changes in endometrial PGF production remain unclear. Here we investigated the expression of
Artigos
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.