Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
A7638
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol and heatshock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
blocking: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
essentially globulin free
pH
7
solubilidade
water: soluble (50 mg/ml)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jared Houghtaling et al.
ACS nano, 13(5), 5231-5242 (2019-04-18)
This paper demonstrates that high-bandwidth current recordings in combination with low-noise silicon nitride nanopores make it possible to determine the molecular volume, approximate shape, and dipole moment of single native proteins in solution without the need for labeling, tethering, or
Steve Dos-Santos Carvalho et al.
eLife, 9 (2020-01-08)
Dynamic mechanical interactions between adhesion complexes and the cytoskeleton are essential for axon outgrowth and guidance. Whether planar cell polarity (PCP) proteins, which regulate cytoskeleton dynamics and appear necessary for some axon guidance, also mediate interactions with membrane adhesion is
Kazi Mirajul Hoque et al.
Nature communications, 11(1), 2767-2767 (2020-06-04)
The pathophysiological nature of the common ABCG2 gout and hyperuricemia associated variant Q141K (rs2231142) remains undefined. Here, we use a human interventional cohort study (ACTRN12615001302549) to understand the physiological role of ABCG2 and find that participants with the Q141K ABCG2
Jonathan Elegheert et al.
Neuron, 95(4), 896-913 (2017-08-18)
Neuroligin-neurexin (NL-NRX) complexes are fundamental synaptic organizers in the central nervous system. An accurate spatial and temporal control of NL-NRX signaling is crucial to balance excitatory and inhibitory neurotransmission, and perturbations are linked with neurodevelopmental and psychiatric disorders. MDGA proteins
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a