A2058
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially IgG-free, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
chromatography
embalagem
poly bottle of
origem
New Zealand origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
IgG free
≤0.05% IgG
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
Select the right albumin for your application with the Albumin Selection Guide
Select the right albumin for your application with the Albumin Selection Guide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Tested for use in cell culture
- Low endotoxin
- Essentially IgG-free (immunoglobulin free)
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Conteúdo relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.