F3510
D-(−)-Frutose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
D-Levulose, Açúcar de fruta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D -91.3 to -87.7 °, c = 5% (w/v) in water
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.05% Glucose (enzymatic)
cor
colorless
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
790 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1