W3500
Água
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell culture grade water, Ultra-filtered Water
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/mL endotoxin
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Conteúdo relacionado
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution