Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.06035
Metanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤100 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
cadeia de caracteres SMILES
CO
resíduo de evaporação
≤1.0 mg/L
transmitância
210 nm, ≥35%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A composição de produtos químicos e propriedades antiosteogênicas nos extratos voláteis do rizoma de Homalomena gigantea: Este estudo destaca o papel do metano′l na extração e análise de compostos orgânicos voláteis de plantas medicinais, fornecendo percepções valiosas para pesquisadores em farmacologia e química de produtos naturais (Thanh et al., 2024).
- Um ânion complexo de cromo (III) dinuclear com ponte de tartarato homoquiral com uma ligação de hidrogênio assistida por ressonância para condução de prótons: O metanol é usado como solvente na síntese de compostos inorgânicos complexos, que são essenciais para o desenvolvimento de novos materiais para aplicações energéticas, tais como membranas de troca de prótons (Dunatov et al., 2024).
Nota de preparo
Nota de análise
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 1,0 mg/l
Água: ≤ 0,01%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Al (alumínio): ≤ 10 ppb
Ca (cálcio): ≤ 10 ppb
Fe (ferro): ≤ 10 ppb
K (potássio) ≤ 5 ppb
Mg (magnésio): ≤ 10 ppb
Na (sódio): ≤ 100 ppb
Algum outro metal (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Grau gradiente (em 220 nm): ≤ 2,0 mAU
Grau de gradiente (em 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescência (quinina em 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescência (quinina em 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Transmissão (em 210 nm): ≥ 35%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 60%
Transmissão (em 230 nm): ≥ 75%
Transmissão (a partir de 260 nm): ≥ 98%
Adequado para LC-MS; Intensidade do pico de massa de fundo com base na reserpina (positivo para APCI/ESI): ≤ 2 ppb
Adequado para LC-MS; Intensidade do pico de massa de fundo com base na reserpina (negativo para APCI/ESI): ≤ 20 ppb
Filtrado por filtro de 0,2 µm.
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Protocolos
Separation of Sorbitol; Mannitol
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?