1.07288
n-Pentane
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Sinônimo(s):
Pentane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.48 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
~8.3 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubilidade
0.4 g/L
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- quantification of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine by GC-MS
- analysis of volatiles from Brussels sprouts plants infested by herbivorous insects by GC coupled to electroantennogram (EAG)
- analysis of herbicides molinate and bentazone in soil by GC coupled to flame ionization detector(FID)
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-tri-chlorobenzene to decachlorobiphenyle,individual signals (lindane standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (retention range dichloromethane to 1,2,4-trichlorobenzeneindividual signals (tetrachloromethane)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (retention range n-undecane ton-tetracontane,individual signals (n-tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane ton-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu,individual signals (n- tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
suitable for residue analysis
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C