1.04369
Hexane
≥99% (GC), suitable for gas chromatography (GC), hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
n-Hexano, hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.005% Water
≥99.9% Sum of hexane isomers + methylcyclopentane (GC)
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Composição fitoquímica e eficácia antimicrobiana de extratos de raiz de Salvadora persica contra Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos.: Este estudo avalia a efetividade de fitoquímicos extraídos com n-hexano das raízes de Salvadora persica contra bactérias resistentes a antibióticos, demonstrando o papel do n-hexano no isolamento de compostos bioativos com possíveis aplicações terapêuticas (Wan Alias et al., 2024).
- Perfilamento GC-MS e investigações biológicas de Cissampelos pareira L. & Lantana camara L.: Utilizando a análise GC-MS, esta pesquisa carateriza o perfil químico dos extratos obtidos usando n-hexano entre outros solventes, de duas espécies de plantas, destacando sua importância na identificação de compostos bioativos (Wasim et al., 2024).
- A análise de Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. Composição química por GC/MS e UPLC-Q-Orbitrap MS.: O presente artigo concentra-se na análise química abrangente de Leontopodium leontopodioides, utilizando várias técnicas, incluindo GC/MS, em que o n-hexano desempenha um papel crucial no processo de extração, fornecendo informações detalhadas sobre a composição química da planta (Chen et al., 2024).
- Cromatografia de camada fina com aceleração centrífuga assistida por campo magnético: Uma abordagem para investigar os efeitos do campo magnético sobre os parâmetros de separação, incluindo a diferença do fator de retenção, o fator de seletividade e a resolução.: Este estudo inovador explora o impacto dos campos magnéticos nas separações cromatográficas em que o n-hexano é usado como fase móvel, potencialmente aumentando a resolução e a eficiência dos processos cromatográficos (Namdari et al., 2024).
- Clonagem, expressão, caracterização e imobilização de uma Carboxilesterase recombinante da arquea halofílica, Halobacterium salinarum NCR-1.: Embora seja principalmente um estudo biotecnológico, a pesquisa inclui o uso de n-hexano nos processos de extração de solventes necessários para a análise e o teste da atividade da enzima recombinante′ (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
Nota de análise
Soma de isômeros de hexano + metilciclopentano (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 3,0 mg/l
Água: ≤ 0,005%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
GC/ECD (faixa de retenção de 1,2,4-tri-clorobenzeno a decaclorobifenil, sinais individuais (padrão de lindano)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (faixa de retenção de diclorometano a 1,2,4-triclorobenzeno, sinais individuais (tetraclorometano)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (faixa de retenção de n-undecano a n-tetracontano, sinais individuais (padrão de n-tetradecano)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (faixa de retenção de n-undecano a n-tetracontano, área de varredura 30-600 amu, sinais individuais (padrão de n-tetradecano)): ≤ 2 ng/ml
Recomendado para a análise de dibenzodioxinas policloradas e dibenzofuranos policlorados (PCDD/F).
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C