18370
2,2,2-Trifluoroethanol
suitable for mass spectrometry (MS), LiChropur™, ≥99.8% (GC)
Sinônimo(s):
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
70 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
~896 °F
Lim. expl.
42 %
fabricante/nome comercial
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
77-80 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.390-1.392 g/mL at 20 °C
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
adequação
complies for LC-MS
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- 2,2,2-Trifluoroethanol is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.,·
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Aplicação
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)