1.59004
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
LiChrosolv®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C (refers to pure substance)
Lim. expl.
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
concentração
0.095-0.105 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
p.e.
81.6 °C/1013 hPa
pf
-45.7 °C
temperatura de transição
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Liquid chromatography separation process.
- High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of the constituents of Derris indica.
- Ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis.
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - (refers to pure substance)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS é um método rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de limpeza de amostras, usado para preparar amostras de alimentos e agrícolas para análise de pesticidas. O método QuEChERS se baseia na técnica de preparo de amostras para extração em fase sólida (SPE).