646377
Metanol
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, HPLC Plus, ≥99.9%
grau
HPLC Plus
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Cabonyl Compounds
<0.05% water
resíduo de evaporação
<0.0001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO
Gradiente HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
1 cm path, H2O reference
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
formato
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.