5.33001
Acetic acid
100%, for LC-MS LiChropur™
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido acético, for LC-MS LiChropur™
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (acidimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
LC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤2.0 ppm
Ca: ≤20.0 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤20.0 ppm
K: ≤2.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤5.0 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Protocolos
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Separation of Sorbitol; Mannitol
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR