Merck
Pular para
1.01024
1-propanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
1-propanol, Álcool n-propílico, propan-1-ol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8O
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥70%, 240 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Application
  • Comportamento de corrosão da liga de magnésio AZ91D em água destilada.: Este estudo examina o comportamento de corrosão da liga de magnésio AZ91D quando exposta à água destilada. A pesquisa fornece informações valiosas sobre a durabilidade do material e as medidas de proteção necessárias para seu uso em diversas aplicações, destacando o papel da água destilada em estudos de corrosão (Huang e Yang, 2020).
  • Expressão de preocupação: Síntese verde sem metal de arilaminas em água destilada magnetizada: aspectos experimentais e simulação de dinâmica molecular.: Apesar da expressão de preocupação, este artigo apresentou inicialmente uma nova abordagem para sintetizar arilaminas usando água destilada magnetizada, enfatizando as aplicações inovadoras de água destilada na química verde (Simpson, 2020).
  • Retração: Síntese verde sem metal de arilaminas em água destilada magnetizada: aspectos experimentais e simulação de dinâmica molecular.: Este artigo retraído discutiu o uso de água destilada na síntese verde de arilaminas, destacando o potencial e os desafios das aplicações de água destilada na síntese química e processos analíticos (Rowan, 2022).
Preparation Note
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,02%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 230 nm): ≥ 70%
Transmissão (em 240 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 270 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Other Notes
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup