439207
2-propanol
99.5%, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, suitable for HPLC, 99.5%
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.05% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[8]
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[9]
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[10]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.