Merck
Todas as fotos(11)
Documentos
109634
Supelco
2-propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-propanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
potência
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O 2-Propanol é usado como:
  • Um banho de coagulação suave para induzir a separação de fases para criar a faixa de tamanho de poro de microfiltração desejada.
  • Um solvente de extração para aditivos orgânicos e substâncias pouco solúveis em água.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
2-propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-propanol
2-propanol EMPLURA®
Supelco
8.18766
2-propanol
2-propanol ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-propanol
2-propanol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001728
2-propanol
2-propanol natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W292912
2-propanol
Isopropanol 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanol
2-propanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
33539
2-propanol
Morphology and polymorph study of a polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane for protein binding: Effect of the dissolving temperature
AL Ahmad, et al.
Desalination, 278, 318-324 (2011)
Non-volatile extractable analysis of prefilled syringes for parenteral administration of drug products
NoemG D et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 142, 337-342 (2017)
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.