923877
Pomalidomide-piperazine-C1-4-piperidine hydrochloride
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(CC5CCNCC5)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.