900865
4-Formyl-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinônimo(s):
Formyl sulfonyl fluoride TMS-Alkyne, Probe building block
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.