302325
2-Chloroethanesulfonyl chloride
96%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
15 mmHg ( 84 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
chave InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?