746959
Ethenesulfonyl fluoride
95%
Sinônimo(s):
ESF, Vinyl sulfonyl fluoride
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.385
densidade
1.328 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(F)(C=C)=O
InChI
1S/C2H3FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
chave InChI
BYPHZHGVWNKAFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- β-Arylethenesulfonyl fluorides via palladium(II) acetate-catalyzed Heck-Matsuda reaction with arenediazonium tetrafluoroborates.
- Bisalkylsulfonyl fluoride(BSF) monomers via Michael addition reaction with amines/anilines. BSF monomers are applicable in the synthesis of polysulfonates.
- Cyclobutane-fused pyridinyl sulfonyl fluorides by photocatalytic [2 + 2] cycloaddition with pyridones or isoquinolones.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Conteúdo relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.