Documentos Principais
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)butyl bromide
technical, ≥90% (AT)
Sinônimo(s):
Carbamic acid, (4-bromobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-(4-bromobutyl)carbamate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 978,00
2.5 G
R$ 3.281,00
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 978,00
2.5 G
R$ 3.281,00
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
252.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Ensaio
≥90% (AT)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
Impurezas
~5% 1-boc-pyrrolidine
grupo funcional
Boc
amine
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Boc-amino)butyl bromide can be used:
  • For the synthesis of N-Boc-aminoalkoxyphenyl derivatives, precursor to pharmacophore elements for the treatment of glaucoma.[1]
  • For the synthesis of various aloperine derivatives with potential application as anti-HIV agents.[2]
  • For the modification of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB) derivatives to generate improved CK2 inhibitors.[3]
Outras notas
Building block for the synthesis of natural products and biologically active compounds.[4][5]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Identification of bivalent ligands with melatonin receptor agonist and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitory activity that exhibit ocular hypotensive effect in the rabbit.
Spadoni G, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(17), 7902-7916 (2018)
Structure Optimization of Aloperine Derivatives as HIV-1 Entry Inhibitors.
Dang Z, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 8(11), 1199-1203 (2017)
Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors.
Swider R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(89), 72482-72494 (2015)
D.L. Selwood et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 4, 78-78 (2001)
H. Ina et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 1023 -1023 (1995)