Documentos Principais
900864
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinônimo(s):
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 696,00
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 696,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BrFO2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
349.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
chave InChI
WFOCWDDRVBJLGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)