Documentos Principais
900616
Sigma-Aldrich
3-(But-3-yn-1-yl)-3-(2-iodoethyl)-3H-diazirine
≥95%
Sinônimo(s):
Iodo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9IN2
Número CAS:
Peso molecular:
248.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and iodine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its iodinated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)