900859
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinônimo(s):
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)Br)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C11H12BrFO2SSi/c1-17(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(7-9)16(13,14)15/h6-8H,1-3H3
chave InChI
CUUVPHAGWQDSCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.