Documentos
900613
Sigma-Aldrich
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.38
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.