Documentos Principais
900602
Sigma-Aldrich
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.770,00
R$ 1.770,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.770,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
280.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
R$ 1.770,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C=C2
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
chave InChI
URDMKFAPEKSQDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.