Documentos Principais
17356
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)propyl bromide
≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl N-(3-bromopropyl)carbamate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.114,00
2.5 G
R$ 3.609,00
R$ 1.114,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.114,00
2.5 G
R$ 3.609,00
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
238.12
Beilstein:
4176344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.114,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
37-39 °C
grupo funcional
Boc
amine
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
chave InChI
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Boc-amino)propyl bromide can be used as an alkylating reagent for the synthesis of:
  • Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.[1]
  • N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.[2]
  • Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.[3]
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Improvement of the synthesis and pharmacokinetic properties of chromenotriazolopyrimidine MDM2-p53 protein-protein inhibitors.
Beck HP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(9), 2752-2755 (2011)
Synthesis and biological evaluation of novel pyrazoles and indazoles as activators of the nitric oxide receptor, soluble guanylate cyclase.
Selwood DL, et al.
Journal of medicinal chemistry, 44(1), 78-93 (2001)
Identification of selective 8-(piperidin-4-yloxy) quinoline sulfone and sulfonamide histamine H1 receptor antagonists for use in allergic rhinitis.
Procopiou PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(21), 4914-4919 (2017)
Design, syntheses and evaluation of hemocompatible pegylated-antimicrobial polymers with well-controlled molecular structures.
Venkataraman S, et al.
Biomaterials, 31(7), 1751-1756 (2010)