79229
N-Boc-1,6-hexanediamine
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
N-Boc-1,6-diaminohexane, tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.462
densidade
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Biodegradable poly(disulfide amine)s for gene delivery.[1]
- A multifunctional dendrimer for theranostics.[2]
- Polyamide platinum anti-cancer complexes designed to target cancer specific DNA sequences.[3]
- Self-assembled monolayers (SAMs) that resist adsorption of proteins.[4]
- [N-(6-(4-Hydroxy-6-isopropylamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexyl)-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-3-propionamide] (JUG-HATZ), which can be used in designing electrochemical immunosensors.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?