Fortfahren mit
1.09253
Papanicolaous Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung
for cytology
Synonym(e):
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116113
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Papanicolaou-Lösung 1a Harris-Hämatoxylinlösung für die Zytologie ist eine für die humanmedizinische Zelldiagnostik benutzte gebrauchsfertige Lösung, die der zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs dient, z. B. von gynäkologischem oder klinisch-zytologischem Probenmaterial. Die Papanicolaou-Methode ist das meistverwendete Färbungsverfahren für zytologische Proben und ist für die Färbung von exfoliativen Zellen in zytologischen Proben vorgesehen. Im ersten Schritt werden die Zellkerne entweder progressiv oder regressiv mit einer Hämatoxylinlösung (nach Gill II modifizierte Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.05175), Papanicolaou-Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253) oder Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254)) gefärbt. Die Zellkerne färben sich blau bis dunkelviolett. Bei der progressiven Hämatoxylin-Färbungsmethode wird die Färbung bis zum Endpunkt durchgeführt. Danach wird der Objektträger in Leitungswasser blau gefärbt. Mit der regressiven Methode wird das Material übermäßig eingefärbt, und die überschüssige Färbungslösung wird durch Ausführung von Säurespülschritten, gefolgt vom Blaufärbungsschritt, entfernt. Die Zellkernstrukturen sind unter Anwendung der regressiven Methode differenzierter und besser sichtbar. Der zweite Färbeschritt besteht aus einer zytoplasmischen Färbung mit Papanicolaou-Lösung 2b Orange II Lösung (Produktnummer 1.106887) oder Papanicolaou-Lösung 2a Orange G Lösung (OG6) (Produktnummer 1.06888), insbesondere zum Nachweis von reifen und verhornten Zellen. Die Zielstrukturen werden in verschiedenen Intensitäten orange gefärbt. Im dritten Färbeschritt wird die so genannte Polychromlösung verwendet, ein Gemisch aus Eosin, Lichtgrün SF und Bismarckbraun, Papanicolaou-Lösung 3a Polychromlösung EA 31 (Produktnummer 1.09271), Papanicolaou-Lösung 3b Polychromlösung EA 50 (Produktnummer 1.09272), Papanicolaou-Lösung 3c Polychromlösung EA 65 (Produktnummer 1.09270) oder Papanicolaou-Lösung 3d Polychromlösung EA 65 (Produktnummer 1.09269). Mit der Polychromlösung wird die Differenzierung des Plattenepithels dargestellt. Sowohl Papanicolaou-Lösung 1a Harris-Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253) als auch Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254) bewirken ein blaues bis dunkelviolettes Färbungsergebnis mit klinischem Probenmaterial.
Eine 500-mL-Flasche beider Lösungen reicht für 1500–2500 Färbungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie (Vaginalabstriche): entspricht
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109254109269109270
description
for cytology
description
for cytology
description
for cytology
description
for cytology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)