Wichtige Dokumente
1.11661
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen
suitable for hematology, staining set for microscopy
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen - Färbungsset für die Mikroskopie wird in der humanmedizinischen Zelldiagnostik eingesetzt und dient dem Zweck der hämatologischen und klinisch-zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel Ausstriche von Vollblut und Knochenmark.
Das Hemacolor® Rapid Färbungsset für Blutausstriche kombiniert die Leuchtkraft und Reproduzierbarkeit der Pappenheim-Färbung mit dem Zeitvorteil einer schnellen Färbung. Das Hemacolor® Rapid Färbungsset für die Färbung von Blutausstrichen enthält eine Fixierlösung, eine rote (Eosin) und eine blaue (Azur) Färbelösung sowie Phosphatpuffertabletten pH-Wert 7,2 nach Weise (Produktnummer 1.09468). Die Färbelösungen werden getrennt angewendet, was eine hohe Stabilität der Färbung bewirkt. Die häufig in hämatologischen Färbelösungen auftretenden Ausfällungen können mit diesem Kit vermieden werden. Neben Blut- und Knochenmarkausstrichen kann Hemacolor® Rapid Färbung für Blutausstriche auch in der klinischen Zytologie eingesetzt werden, z. B. für die Färbung von Urin, Sputum, FNAB Erguss- und Spülflüssigkeiten.
Ein Kit enthält sichere 500-ml-Glasflaschen und sechs Puffertabletten. Die Packung reicht für 250 bis 1000 Anwendungen. Die Puffertabletten nach Weise pH-Wert 7,2 (Produktnummer 1.09468) sind auch in größeren Packungsgrößen erhältlich und können daher für einen höheren Bedarf nützlich sein. Die drei Lösungen, die für die Färbung erforderlich sind, sind alle einzeln wie folgt erhältlich:
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 1, Fixierlösung (Produktnummer 1.11955)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 2, Farbreagens rot (Produktnummer 1.11956)
Hemacolor® Rapid Färbung von Blutausstrichen Lösung 3, Farbreagens blau (Produktnummer 1.11957)
Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie (Blutausstriche): entspricht
Erythrozyten: rosa bis bräunlich
Zellkerne: rotviolett
Eosinophile Granula: rot bis rotbraun
Neutrophile Granula: hellviolett
Lymphozytenzytoplasma: blau
Rechtliche Hinweise
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I can't find any information of disposal arrangements of Hemacolor 2 and 3. Would you be able to let me know how this product should be disposed of? Many thanks
    1 answer
    1. Hemacolor 2, with catalog number 221024, has its Safety Data Sheet available through an Advanced Search on the website. Disposal information is located in Section 13 of the Safety Data Sheet. For Hemacolor 3, catalog number 221025, the Safety Data Sheet is not available on the website, but a Spanish version was found. The translated disposal information states: "Methods for waste treatment: Waste must be disposed of in accordance with local and national regulations. Do not mix with other waste. Handle dirty containers like the product itself." The Department of Transportation, International Maritime Dangerous Goods, and International Air Transport Association classify it as Not Dangerous Goods.
      Helpful?
  2. Which specific Hemacolor product is suitable for staining bone marrow smears for cytology analysis?
    1 answer
    1. one marrow smears are typically stained with Wright Giemsa or Giemsa, which result in a darker stain with more nuclear detail. Before using Hemacolor reagents for bone marrow smears, it is recommended to compare the results against smears stained with Wright Giemsa or Giemsa.