Fortfahren mit
GHS332
Hämatoxylin-Lösung, Gill 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
6 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Die Formulierung nach Gill III kann in der Zytologie und/oder Histologie je nach Färbedauer für die progressive oder regressive Färbung eingesetzt werden. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Other Notes
6 g/l zertifiziertes Hämatoxylin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GHS316GHS380GHS3128
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämatoxylin-Lösung, Gill 3
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)